8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300126-1G OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 898 DKK
APOSOR300126-1G APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C₉H₆BrNO
Molekylvægt: 224.0540 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858429
CAS-nummer: 475994-60-6