3-Chloroisoquinolin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-chloroisoquinoline
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 889 DKK
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Formel: C9H7ClN2
Molekylvægt: 178.6183 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235154
CAS-nummer: 342899-38-1