6-Chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 164 DKK
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molekylvægt: 163.6000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991646
CAS-nummer: 62882-02-4