7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-25GEA 3200 DKK
APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 178.1879 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973400
CAS-nummer: 42923-79-5