5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300068-1G OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA 1090 DKK
APOSOR300068-1G APOSOR300068-250MG
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242.4997 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703278
CAS-nummer: 34551-41-2