1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300056-1G OR300056-5G
APOSOR300056-1GEA 248 DKK
APOSOR300056-1G APOSOR300056-5G
1-Amino-4-bromoisoquinoline 97%
1-Amino-4-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05155261
CAS-nummer: 55270-27-4