6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 262 DKK
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738661
CAS-nummer: 205055-63-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III