5-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300014-1G OR300014-250MG OR300014-500MG
APOSOR300014-1GEA 8500 DKK
APOSOR300014-1G APOSOR300014-250MG APOSOR300014-500MG
5-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
5-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formel: C7H4ClN3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08706209
CAS-nummer: 214045-82-6