4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29981-1G OR29981-5G
APOSOR29981-1GEA 0 DKK
APOSOR29981-1G APOSOR29981-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₃Cl₂N₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00474490
CAS-nummer: 33097-13-1