4-Methylbenzamidin, HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methylphenylamidine hydrochloride, 4-Methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-Methylbenzimidamide hydrochloride
OR29962-1G OR29962-5G
APOSOR29962-1GEA 491 DKK
APOSOR29962-1G APOSOR29962-5G
4-Methylbenzamidin, HCl
4-Methylbenzamidin, HCl
Formel: C₈H₁₁ClN₂
Molekylvægt: 170.64 g/mol
Smeltepunkt: 211…214 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040183
CAS-nummer: 6326-27-8