4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
OR29956-1G OR29956-25G OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA 175 DKK
APOSOR29956-1G APOSOR29956-25G APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221439
CAS-nummer: 33224-23-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III