2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 3490 DKK
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673177
CAS-nummer: 6579-27-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III