4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2989-1G OR2989-250MG
APOSOR2989-1GEA 600 DKK
APOSOR2989-1G APOSOR2989-250MG
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole 95%
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂S
Smeltepunkt: 80…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00614355
CAS-nummer: 22034-13-5