2,5-Dichloronicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29879-1G OR29879-5G
APOSOR29879-1GEA 436 DKK
APOSOR29879-1G APOSOR29879-5G
2,5-Dichloronicotinamide
2,5-Dichloronicotinamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 171…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204159
CAS-nummer: 75291-86-0