1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 600 DKK
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Formel: C₉H₁₁Cl₂N₃
Smeltepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221400
CAS-nummer: 175277-80-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III