5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2987-1G OR2987-250MG
APOSOR2987-1GEA 889 DKK
APOSOR2987-1G APOSOR2987-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Formel: C₄H₂BrCl₂N₃
Smeltepunkt: 232…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00275455
CAS-nummer: 7781-26-2