2-Chlorisonicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G OR29861-1G OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA 933 DKK
APOSOR29861-100G APOSOR29861-1G APOSOR29861-5G
2-Chlorisonicotinsyre
2-Chlorisonicotinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191402
CAS-nummer: 6313-54-8