5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 3050 DKK
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈BrNS
Smeltepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04974049
CAS-nummer: 28771-82-6