2-Chlorisonicotinonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 164 DKK
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Kogepunkt: 104…106 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00174318
CAS-nummer: 33252-30-1