Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 240 DKK
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 115…120 °C/4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00122473
CAS-nummer: 615-09-8