6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 DKK
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₃ClN₂OS
Smeltepunkt: 141…142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00139155
CAS-nummer: 23576-84-3