Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 164 DKK
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08694876
CAS-nummer: 65202-50-8