2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29775-1G OR29775-250MG
APOSOR29775-1GEA 382 DKK
APOSOR29775-1G APOSOR29775-250MG
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173806
CAS-nummer: 67386-38-3