2-Cyanothioacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29773-100G OR29773-25G OR29773-5G
APOSOR29773-100GEA 1180 DKK
APOSOR29773-100G APOSOR29773-25G APOSOR29773-5G
2-Cyanothioacetamide
2-Cyanothioacetamide
Formel: C₃H₄N₂S
Molekylvægt: 100.139 g/mol
Smeltepunkt: 114…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010025
CAS-nummer: 7357-70-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III