Ethyl-2-chloroisonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2977-100G OR2977-25G OR2977-5G
APOSOR2977-100GEA 742 DKK
APOSOR2977-100G APOSOR2977-25G APOSOR2977-5G
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Ethyl-2-chloroisonicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Kogepunkt: 130…132 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114259
CAS-nummer: 54453-93-9