5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 589 DKK
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molekylvægt: 118.14 g/mol
Kogepunkt: 216…217 °C
Smeltepunkt: 83…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038042
CAS-nummer: 3222-48-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III