1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Acetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 DKK
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173901
CAS-nummer: 19212-42-1