6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2975-1G OR2975-250MG OR2975-5G
APOSOR2975-1GEA 371 DKK
APOSOR2975-1G APOSOR2975-250MG APOSOR2975-5G
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 160…163 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09800587
CAS-nummer: 56434-28-7