6-Chlornicotinonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 850 DKK
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Kogepunkt: 105…107 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 113…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084941
CAS-nummer: 33252-28-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III