6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2974-1G OR2974-5G
APOSOR2974-1GEA 785 DKK
APOSOR2974-1G APOSOR2974-5G
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molekylvægt: 139.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658328
CAS-nummer: 59772-58-6