(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 860 DKK
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 204 °C
Smeltepunkt: < –20 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145246
CAS-nummer: 27298-98-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III