2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR29711-1G
OR29711-5G
APOSOR29711-1GEA
545
DKK
APOSOR29711-1G
APOSOR29711-5G
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
2,4-Dioxo-4-thiophen-2-ylbutyric acid ethyl ester
Formel:
C₁₀H₁₀O₄S Smeltepunkt: 34 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00126316 CAS-nummer: 36983-36-5 |