Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29703-1G OR29703-5G
APOSOR29703-1GEA 933 DKK
APOSOR29703-1G APOSOR29703-5G
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(1-hydroxyiminoethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068117
CAS-nummer: 175277-20-0