Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29688-10G OR29688-1G OR29688-5G
APOSOR29688-10GEA 5840 DKK
APOSOR29688-10G APOSOR29688-1G APOSOR29688-5G
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Methyl-3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085130
CAS-nummer: 175277-12-0