3-Iodobenzylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 164 DKK
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClIN
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012857
CAS-nummer: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5