4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2967-1G OR2967-5G
APOSOR2967-1GEA 164 DKK
APOSOR2967-1G APOSOR2967-5G
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024254
CAS-nummer: 22996-21-0