2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 436 DKK
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂OS
Smeltepunkt: 151…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00221183
CAS-nummer: 31825-95-3