(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29660-1G OR29660-250MG OR29660-500MG
APOSOR29660-1GEA 1920 DKK
APOSOR29660-1G APOSOR29660-250MG APOSOR29660-500MG
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
(2,6-Dichlorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 21244-78-0