ω-Brom-4-cyanoacetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 2460 DKK
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Brom-4-cyanoacetophenon 95%
ω-Brom-4-cyanoacetophenon
Formel: C₉H₆BrNO
Smeltepunkt: 91…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052931
CAS-nummer: 20099-89-2
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II