1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29643-25G OR29643-5G
APOSOR29643-25GEA 709 DKK
APOSOR29643-25G APOSOR29643-5G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 142…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156147
CAS-nummer: 50920-65-5