(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29620-10G OR29620-5G
APOSOR29620-10GEA 513 DKK
APOSOR29620-10G APOSOR29620-5G
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017528
CAS-nummer: 22446-12-4