Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR29612-1G OR29612-5G
APOSOR29612-1GEA 164 DKK
APOSOR29612-1G APOSOR29612-5G
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
Smeltepunkt: 27…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085080
CAS-nummer: 3209-72-1