2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29596-1G OR29596-250MG
APOSOR29596-1GEA 1030 DKK
APOSOR29596-1G APOSOR29596-250MG
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
2-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052669
CAS-nummer: 62538-21-0