3,5-Dichlorbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29565-25G OR29565-5G OR29565-100G
APOSOR29565-25GEA 218 DKK
APOSOR29565-25G APOSOR29565-5G APOSOR29565-100G
3,5-Dichlorbenzylalkohol
3,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Smeltepunkt: 76…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004634
CAS-nummer: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1