3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 1570 DKK
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Formel: C₇H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 232…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013439
CAS-nummer: 4664-01-1