3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29355-250MG OR29355-1G OR29355-5G
APOSOR29355-250MGEA 872 DKK
APOSOR29355-250MG APOSOR29355-1G APOSOR29355-5G
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-cyclobutyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₇H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728735
CAS-nummer: 259683-88-0