Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2935-1G OR2935-5G
APOSOR2935-1GEA 491 DKK
APOSOR2935-1G APOSOR2935-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₈H₆BrNO₅
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00458681
CAS-nummer: 91983-31-2