2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
OR2934-25G OR2934-5G OR2934-100G
APOSOR2934-25GEA 197 DKK
APOSOR2934-25G APOSOR2934-5G APOSOR2934-100G
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 139 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002902
CAS-nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8