4-Amino-3-methylbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2931-1G OR2931-25G OR2931-5G
APOSOR2931-1GEA 183 DKK
APOSOR2931-1G APOSOR2931-25G APOSOR2931-5G
4-Amino-3-methylbenzonitril
4-Amino-3-methylbenzonitril
Formel: C₈H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093969
CAS-nummer: 78881-21-7