Methyl-3-phenoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR29298-1G OR29298-5G OR29298-10G
APOSOR29298-1GEA 186 DKK
APOSOR29298-1G APOSOR29298-5G APOSOR29298-10G
Methyl-3-phenoxybenzoate
Methyl-3-phenoxybenzoate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017192
CAS-nummer: 50789-43-0